Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Silicone Septum Seal, Peroxide cured silicone, Septum for Piercing, Use with Open Topped Screw Cap
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
Suitable for PBT open topped screw cap with central aperture Heat resistance: 130°C (steam) and 200°C (dry heat). Silicon is peroxide catalysed.
- Compatible with open topped GL screw caps with central aperture
- Compatible with GL bottles
- Peroxide catalysed silicone
Specifications
Specifications
| For Use With (Application) | Liquid transfer from HPLC solvent bottles; Aseptic reagent delivery or culture sampling using a syringe and needle; Reservoir cap for supplying laboratory instruments |
| Material | Silicone |
| Quantity | 100/Pk. |
| Thickness (Metric) | 3 mm |
| Thread Size (Metric) | GL 45 |
| Diameter (Metric) | 42 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?