Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class AS Micro Burettes Blue Graduations
Beskrivning
- Schellbach
- Bang pattern
- Main point ring graduation
- With blue graduation
- Acc. to DIN EN ISO 385
- Support base
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 5 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Graduations | 0.02 mL |
| Includes | Bang, Schellbach Stripes |
| Plug Material | Glass |
| Scale | Blue |
| Stopcock | Straight |
| Stopcock Material | Glass |
| Tolerance | ±0.01 mL |
| Type | Microburet |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?