Learn More
R&D Systems™ DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 3
Specifications
Specifications
| Product Line | R&D Systems |
| Product Type | Solid Phase Sandwich ELISA |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Quantity | 1 Kit (5 x 384-well Plates) |
| Storage Requirements | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?