Learn More
Duloxetine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Duloxetine hydrochloride ((S)-Duloxetine hydrochloride) is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) with a Ki of 4.6 nM, used for treatment of major depressive disorder and generalized anxiety disorder (GAD).
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Duloxetine hydrochloride |
| CAS | 136434-34-9 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C18H20ClNOS |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | (S)-Duloxetine hydrochloride LY-248686 hydrochloride |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.51 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (14.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CNCC[C@H](OC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C3=CC=CS3.[H]Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 333.88 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?