Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Drechsel Gas Washing Bottles
Descripción
- Acc. to DIN 12596
- Complete with head (with filter disc)
- Ground joint connection: NS 29/32
- Material: DURAN™ tubing (head), borosilicate glass 3.3 (bottle)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 1000 mL |
| Type | Olive Connections |
| Includes | DURAN™ tubing head, borosilicate glass 3.3 bottle |
| Porosity | 2 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?