Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Hydrogen Sulfide
Codice prodotto. 10558741
Cambia vista
Click to view available options
Components Measured:
Hydrogen Sulfide 0.5/a
Hydrogen Sulfide 1/d
Hydrogen Sulfide 100/a
Hydrogen Sulfide 5/b
Measurement Range:
0.5 to 15ppm / 5 to 150ppm
1 to 200ppm
100 to 2000ppm
5 to 60ppm
Dimensione della confezione:
Pack of 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Components Measured Measurement Range unitSize
10558741 Hydrogen Sulfide 1/d 1 to 200ppm Pack of 10
10142032 Hydrogen Sulfide 0.5/a 0.5 to 15ppm / 5 to 150ppm Pack of 10
10378421 Hydrogen Sulfide 5/b 5 to 60ppm Pack of 10
10276821 Hydrogen Sulfide 100/a 100 to 2000ppm Pack of 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10558741 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 8101831
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Components Measured Hydrogen Sulfide 1/d
Humidity Range 40mg/L
Measurement Range 1 to 200ppm
No. of Strokes 1/10
Quantity 10
Response Time 6 min.
Temperature Range (English) 35.6°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 2° to 40°C
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.