Learn More
Dräger™ CMS Chips: Propane
Product Code. 12374639
Change view
Click to view available options
Measurement Range:
100 to 2000
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Measurement Range Packungsgröße
12374639 100 to 2000 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12374639 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6406310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00 EUR
    198.63 EUR / Pack of 1
    Save 20.37 EUR
    9% Off
Estimated Shipment: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Suitable for 10 measurements of one gas
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Spezifikation
Air Pressure 700 to 1100 hpa
Type Propane CMS Chip
Humidity Range 1 to 40mg/L
Measurement Range 100 to 2000
Response Time 60 to 360 sec.
Temperature Range (English) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C