Learn More
Doxepin hydrochloride, Thermo Scientific™
Potent H1-histamine receptor antagonist and a 5-HT receptor antagonist
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62579.03
| Quantity | 1g |
|---|
View more versions of this product
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water (100 mM), chloroform (1:2), alcohol (1:1), methanol, and DMSO.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Chemical Identifiers
| C19H22ClNO | |
| MFCD00079135 | |
| doxepin hydrochloride, novoxapin, aponal, toruan, curatin, sinequan, zonalon, adapin, doxepine hydrochloride, novoxapin hydrochloride | |
| (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
Spezifikation
| 1229-29-4 | |
| MFCD00079135 | |
| UN2811 | |
| doxepin hydrochloride, novoxapin, aponal, toruan, curatin, sinequan, zonalon, adapin, doxepine hydrochloride, novoxapin hydrochloride | |
| MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N | |
| (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride | |
| 6419921 | |
| Doxepin hydrochloride |
| C19H22ClNO | |
| 1g | |
| 14,3435 | |
| Soluble in water (100 mM),chloroform (1:2),alcohol (1:1),methanol,and DMSO. | |
| CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2COC3=CC=CC=C31.Cl | |
| 315.841 | |
| 315.84 |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.