Learn More
Tocris Bioscience™ DMXAA
mSTING agonist; induces antitumor immunological responses
Marca: Tocris Bioscience™ 5601/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
DMXAA is a mSTING agonist; selective for mouse STING over human STING. Induces IFN-β and cytokine production from bone marrow-derived dendritic cells. Causes tumor regression following intratumoral administration in mouse tumor models. Induces an adaptive immune response to reduce systemic tumor growth and provides immunological memory against autologous tumor re-challenge. Also antiviral.Specifica
| 5,6-Dimethyl-9-oxo-9 H-xanthene-4-acetic acid | |
| 117570-53-3 | |
| 10 mg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?