Beschreibung
- Cells successfully cultured in DMEM include primary fibroblasts, neurons, glial cells, HUVECs, and smooth muscle cells
- Offers a variety of DMEM modifications for a range of cell culture applications
Spezifikation
Spezifikation
| Classification | Serum-free |
| Form | Liquid |
| Product Type | DMEM Cell Culture Media |
| Serum Level | Serum-free |
| Sterility | Sterile |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| With Additives | Glucose, Sodium Bicarbonate |
| Without Additives | No Glutamine |
| Glucose Concentration | 2X |
| Quantity | 2 x 500 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?