Learn More
DL-Mandelic acid, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packaging:
Poly Bottle
Unit Size:
100g
500g
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifications
| Linear Formula | Mg(ClO4)2 |
| UN Number | UN1475 |
| Formula Weight | 223.21g/mol |
| Percent Purity | ≥99.0% (calc. based on dry substance, KT) |
| Quantity | 500 g |
| Packaging | Poly Bottle |
| Physical Form | Solid |
| Chemical Name or Material | Magnesium perchlorate |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering