Learn More
Dl-2,3-Diaminopropionic Acid, Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Dl-2,3-Diaminopropionic Acid, Hydrochloride |
| CAS | 54897-59-5 |
| Molecular Formula | C3H8N2O2 . HCl |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | 2,3-Diaminopropanoic Acid Hydrochloride, 2,3-Diaminopropanoic Acid Monohydrochloride, 2,3-Diaminopropionic Acid Hydrochloride, 2,3-Diaminopropionic Acid Monohydrochloride, DL-2,3-Diaminopropionic Acid Hydrochloride, DL-2,3-Diaminopropionic Acid Monohydrochloride, NSC 90287, alpha,beta-Diaminopropionic Acid Monohydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H8N2O2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,4-5H2,(H,6,7);1H |
| SMILES | Cl.NCC(N)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2,3-diaminopropanoic acid;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 140.57 |
| Formula Weight | 140.0353 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?