Learn More
Divinylbenzene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15846370
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15846370 1 L 1 L
15819060 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15846370 Lieferant Sigma Aldrich Lieferanten-Nr. 8035981000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Stabilized with 4-tert-butylpyrocatechol for synthesis
(stabilized with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1321-74-0
Spezifikation
Melting Point -88°C
Density 0.91 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 195°C/1013 hPa
MDL Number MFCD01778656
Quantity 1 L
Synonym Divinylbenzene, DVB, Divinylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Grade Research