Learn More
Disulfiram, Mikromol™
Beschreibung
Disulfiram
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Disulfiram |
| CAS | 97-77-8 |
| Analyte or Component Names | Disulfiram |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C10 H20 N2 S4 |
| Synonym | Disulfiram, tetraethyldisulfanedicarbothioamide, Thioperoxydicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S2), N,N,N',N'-tetraethyl-, Disulfide, bis(diethylthiocarbamoyl) (8CI), Thioperoxydicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S2), tetraethyl- (9CI), Abstensil, Abstinil, Abstinyl, Accel TET, Accel TET-R, Akrochem TETD, Alcophobin, Antabus, Antabuse, Antadix, Antaethyl, Antalcol, Antetan, Antetil, Anticol, Antietanol, Antietil, Antikol, Antivitium, Aversan, Averzan, Bis(N,N-diethylthiocarbamoyl) disulfide, Bis(diethylthiocarbamoyl) disulfide, Contralin, Cronetal, Curekind TETD, Dicupral, Disulfiram, Ekagom DTET, Ekagom TEDS, Ekagom TETDS, Espenal, Esperal, Etabus, Ethyl Thiram, Ethyl Thiurad, Ethyl Tuads, Ethyl Tuex, Etiltox, Exhoran, Exhorran, Hoca, Krotenal, N,N,N',N'-Tetraethyldithiuram disulfide, N,N,N',N'-Tetraethylthiuram disulfide, NSC 25953, Nocceler TED, Nocceler TET, Nocceler TET-G, Noxal, Refusal, Sanceler TET, Sanceler TET-G, Soxinol TET, Stopetyl, TETD, TTD, TTs, Tetradin, Tetradine, Tetraethyldithiuram disulfide, Tetraethylthioperoxydicarbonic diamide, Tetraethylthiram disulfide, Tetraethylthiuram, Tetraethylthiuram disulfide, Tetraethylthiuram sulfide, Tetraetil, Teturam, Teturamin, Thiuram E, Thiuranide |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC |
| IUPAC Name | diethylcarbamothioylsulfanyl N,N-diethylcarbamodithioate |
| Molecular Weight (g/mol) | 296.54 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?