Learn More
BRAND™ Discharge Tubes for Dispensette™ S Bottletop Dispensers with standard valves
Shop All Brand ProductsDescrizione
- Discharge tubes come in two sizes: For instruments with nominal capacity 1 mL, 2 mL, 5 mL, and 10 mL; and for instruments with nominal capacity of 25 mL, 50 mL and 100 mL
- Choose from standard and fine tip models
- Dispensette™ S dispensers have red trim
- Dispensette™ S Organic dispensers have yellow trim
Specifica
Specifica
| Product Type | Discharge Tube |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Red/White |
| Material | ETFE, PTFE, Polypropylene |
| For Use With (Application) | Dispensing liquid |
| For Use With (Equipment) | Dispensette S, 1, 2, 5 and 10 mL nominal volumes |
| Includes | Discharge Tube, Safety Cap |
| Sterility | Non-sterile |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?