Learn More
Diphenylmethane 4,4′-Diisocyanate, Sigma-Aldrich™
Codice prodotto. 15871181
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15871181 100 mL 100mL
15816660 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15871181 Fornitore Sigma Aldrich N. del fornitore 8207970100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Mixture of di-and triisocyanates for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-68-8
Specifica
Melting Point 10°C
Density 1.239 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 196°C/7 hPa
MDL Number MFCD00036131
Quantity 100 mL
Synonym Diphenylmethane 4,4′-diisocyanate, Methylenediphenylene diisocyanate, Diphenylmethane 4,4′-diisocyanate
Molecular Weight (g/mol) 250.25
Grade Research
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.