Learn More
Diphenylamine, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Diphenylamine |
| CAS | 122-39-4 |
| Analyte or Component Names | Diphenylamine |
| Shipping Condition | +20°C |
| Molecular Formula | C12 H11 N |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzenamine, N-phenyl-, Diphenylamine (8CI), N-Phenylbenzenamine, Anilinobenzene, Antioxidant DPA, Benzene, (phenylamino)-, DBA, DFA, DPA, N,N-Diphenylamine, N-Phenylaniline, NSC 215210, Naugalube 428L, No-Scald |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H |
| SMILES | N(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | N-phenylaniline |
| Show More |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?