Learn More
(-)-DIOP, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11484260
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 11484260
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21029.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32305-98-9
Molecular Formula C31H32O2P2
Molecular Weight (g/mol) 498.54
MDL Number MFCD00014107
InChI Key VCHDBLPQYJAQSQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym --diop, r,r-diop, unii-esk57w53ci, esk57w53ci, 4r,5r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl bis methylene bis diphenylphosphine, --2,3-o-isopropylidene-2,3-dihydroxy-1,4-bis diphenylphosphino butane, 4r,5r---4,5-bis diphenylphosphinomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 2r,3r---1,4-bis diphenylphosphino-2,3-o-isopropylidene-2,3-butanediol, 4r,5r---bis diphenylphosphinomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, --1,4-bis diphenylphosphino-1,4-dideoxy-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
PubChem CID 395120
IUPAC Name [(4R,5R)-5-(diphenylphosphanylmethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl-diphenylphosphane
SMILES CC1(C)OC(CP(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C(CP(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)O1
Spécification
Melting Point 88°C to 90°C
Quantity 250 mg
Beilstein 1441045
Sensitivity Air sensitive
Optical Rotation −12.5° (c=5 in Benzene)
Formula Weight 498.55
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material (-)-DIOP
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis