Learn More
Dioctyloxotin >90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Dioctyloxotin |
| CAS | 870-08-6 |
| Molecular Formula | C16H34OSn |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | Irgastab T 161, NSC 140743, Neostann U 800P, Stann OO, U 800, U 800 (heat stabilizer), Di-n-octyltin oxidel Dioctyloxostannane, DOTO (dioctyltin oxide), DOTO |
| InChI Formula | InChI=1S/2C8H17.O.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h2*1,3-8H2,2H3;; |
| SMILES | CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC |
| IUPAC Name | dioctyl(oxo)tin |
| Molecular Weight (g/mol) | 361.15 |
| Formula Weight | 362.1632 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?