missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimethylarsinic Acid Sodium Salt Trihydrate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | 60°C |
| Quantity | 250 g |
| MDL Number | MFCD00149079 |
| Synonym | Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Dimethylarsinic acid sodium salt, Cacodylic acid sodium salt, Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 214.03 |
| Grade | Ungraded |
| Chemical Name or Material | Dimethylarsinic Acid Sodium Salt Trihydrate |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?