Learn More
Dimethyl Succinate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Succinic acid dimethyl ester |
| CAS | 106-65-0 |
| Molecular Formula | C6 H10 O4 |
| Quantity | 250 g |
| Synonym | Butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester (ACI), Butanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Succinic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), DBE 4, Dimethyl 1,4-butanedioate, Dimethyl butanedioate, Dimethyl succinate, Methyl succinate, NSC 52209, Provichem 2511, Proviron 2511ECO, Rhodiasolv RDEP, Succinic acid-dimethyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCC(=O)OC |
| IUPAC Name | dimethyl butanedioate |
| Molecular Weight (g/mol) | 146.14 |
| Formula Weight | 146.0579 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?