missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimenhydrinate, MP Biomedicals™

Product Code. 11451611 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11451611 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11451611 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219018910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.10 EUR
    93.45 EUR / 10g
    Save 4.65 EUR
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Chemical Identifiers

CAS 523-87-5
Molecular Formula C24H28ClN5O3
Molecular Weight (g/mol) 469.97
InChI Key NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimenhydrinate, dramamine, vomex a, chloranautine, diphenhydrinate, anautine, travelin, amosyt, aviomarin, gravol
PubChem CID 10660
IUPAC Name 2-benzhydryloxy-N,N-dimethylethanamine;8-chloro-1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC(=N2)Cl.CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2

Spécification

Color White
Quantity 10 g
Formula Weight 470
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Dimenhydrinate
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.