Learn More
Diisopropylamine, Sigma-Aldrich™
Beskrivelse
Diisopropylamine (DIPA) is an aliphatic secondary amine commonly used as an organic base in chemical synthesis.
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | -70°C |
| Density | 0.72 g/cm3 at 20°C |
| Boiling Point | 83°C to 84°C/1013 hPa |
| Molecular Formula | (CH3)2CHNHCH(CH3)2 |
| MDL Number | MFCD00008862 |
| Quantity | 2.5 L |
| Synonym | Diisopropylamine, N,N-Diisopropylamine, Bis(1-methylethyl)amine, Diisopropylamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 101.19 |
| Grade | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?