Learn More
Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in toluene, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Packaged under Argon
Specifications
Specifications
| Color | Colorless |
| Density | 0.805 g/mL |
| Boiling Point | ∼110°C |
| Flash Point | 4°C (40°F) |
| Packaging | ChemSeal™ bottles |
| Linear Formula | [(CH3)2CHCH2]2AlH |
| Quantity | 500 mL |
| UN Number | UN3399 |
| Beilstein | 4123663 |
| Sensitivity | Air and moisture sensitive |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?