Learn More
Diethylene Glycol Dimethyl Ether, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Packaging:
Glass bottle
Stainless steel can
Unit Size:
1 L
2.5 L
20 L
500mL
5mL
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
Especificaciones
| Melting Point | -64°C |
| Color | Colorless |
| Density | 0.944g/mL at 20°C, 0.939g/mL at 25°C |
| Boiling Point | 162°C |
| Flash Point | 57°C (134.6°F) |
| Odor | Mild ether-like |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | (CH3OCH2CH2)2O |
| Quantity | 5 mL |
| UN Number | UN3271 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido