Learn More
Diethylamine, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15898890
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
50 L
Unit Size:
1 L
100mL
2.5 L
50 L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15898890 500 mL 500mL
15886330 100 mL 100mL
15808900 1 L 1 L
15818900 2.5 L 2.5 L
15828900 50 L 50 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15898890 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8030100500
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-89-7
Spécification
Melting Point -50°C
Density 0.71 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 56°C/1013 mbar
Molecular Formula (C2H5)2NH
MDL Number MFCD00009032
Quantity 500 mL
Synonym Diethylamine, N-Ethylethanamine, Diethylamine
Molecular Weight (g/mol) 73.14
Grade Research
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.