Learn More
Diethofenacarb, TRC
Product Code. 30012148
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
25 g
Unit Size:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30012148 25 g 25g
17954765 250 mg 250mg
17970575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30012148 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD44190525G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87130-20-9
Molecular Formula C14 H21 N O4
Molecular Weight (g/mol) 267.32
Synonym Carbamic acid, (3,4-diethoxyphenyl)-, 1-methylethyl ester (9CI), Diethofencarb, Isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate, Isopropyl N-(3,4-diethoxyphenyl)carbamate, Powmil, Powmyl, S 32165
IUPAC Name propan-2-yl N-(3,4-diethoxyphenyl)carbamate
SMILES CCOc1ccc(NC(=O)OC(C)C)cc1OCC
Spécification
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C14H21NO4/c1-5-17-12-8-7-11(9-13(12)18-6-2)15-14(16)19-10(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3,(H,15,16)
Formula Weight 267.1471
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Diethofencarb
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.