Learn More
Didesmethylchlorpromazine Hydrochloride, TRC
Product Code. 30378049
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30378049 1 g
30376467 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378049 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4409051G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3763-80-2
Molecular Formula C15H16Cl2N2S
Molecular Weight (g/mol) 327.27
Synonym 10-(3-Aminopropyl)-2-chloro-phenothiazine Monohydrochloride, Didemethylchlorpromazine Hydrochloride, Didesmethylchlorpromazine Hydrochloride, SKF 4577A
SMILES Cl.NCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Tekniske data
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C15H15ClN2S.ClH/c16-11-6-7-15-13(10-11)18(9-3-8-17)12-4-1-2-5-14(12)19-15;/h1-2,4-7,10H,3,8-9,17H2;1H
Formula Weight 326.0411
Chemical Name or Material Didesmethylchlorpromazine Hydrochloride
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.