Learn More
Dichloroisocyanuric Acid Sodium Salt, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Dichloroisocyanuric Acid Sodium Salt |
| CAS | 2893-78-9 |
| Molecular Formula | C3Cl2N3NaO3 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | Dichloroisocyanuric Acid Sodium, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt (9CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt (8CI), 3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-s-triazinedione sodium salt, ACL 56, ACL 60, Actisan, Actisept, Aviclor, Basolan DC, CDB 63, CDB Clearon, Clearon, Clearon CDB, Clearon CDB 56, Crente, DICD-G, Dichloro-s-triazinetrione sodium salt, Dichloroisocyanuric acid sodium salt, Dichlosia, Dikonit, Fi Clor 60S, Fi Clor Clearon, Fichlor, Haz-Tab, Haz-Tabs, Hi-Lite 60C, Hi-Lite 60G, Hi-Lite G 60GW, Hidrosan, Histar G, Izosan G, Javel Solid, Jundujing, Khlorapin, Medicarine, Neochlor 55, Neochlor 55G, Neochlor 60G, Neochlor 60M, Neochlor 60MG, Neochlor 60P, Oniachlor 60, Oxidan DCN/WSG, Presept, Prisept, SDIC 60P, SDIC-MG, Simpla, Sodium dichlorisocyanurate, Sodium dichlorocyanurate, Sodium dichloroisocyanurate, Sodium dicycloroisocyanurate, Sumaveg, Surchlor GR 60, Vac Attack, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt (9CI)s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt (8CI)3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-s-triazinedione sodium saltACL 56, ACL 60, Actisan, Actisept, Aviclor, Basolan DC, CDB 63, CDB Clearon, Clearon, Clearon CDB, Clearon CDB 56, Crente, DICD-G, Dichloro-s-triazinetrione Sodium Salt, Dichloroisocyanuric acid Sodium SaltDichlosia, Dikonit, Fi Clor 60S, Fi Clor Clearon, Fichlor, Haz-Tab, Haz-Tabs, Hi-Lite 60C, Hi-Lite 60G, Hi-Lite G 60GW, Hidrosan, Izosan G, Javel Solid, Jundujing, Khlorapin, Medicarine, Neochlor 55, Neochlor 55G, Neochlor 60G, Neochlor 60M, Neochlor 60MG, Neochlor 60P, Oniachlor 60, Oxidan DCN/WSG, Presept, PriseptSDIC 60P, SDIC-MG, Simpla, Sodium Dichlorisocyanurate, Sodium Dichlorocyanurate, Sodium Dichloroisocyanurate, Sumaveg, Surchlor GR 60, Vac Attack |
| InChI Formula | InChI=1S/C3HCl2N3O3.Na/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;/h(H,6,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].ClN1C(=O)[N-]C(=O)N(Cl)C1=O |
| IUPAC Name | sodium;1,3-dichloro-1,3-diaza-5-azanidacyclohexane-2,4,6-trione |
| Molecular Weight (g/mol) | 219.95 |
| Formula Weight | 218.9214 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?