Learn More
Dibutyl Ether, TRC
Artikelnummer. 30379202
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30379202 500 mL 500mL
30378816 250 mL -
30382989 50 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30379202 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD429465500ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-96-1
Molecular Formula C8 H18 O
Molecular Weight (g/mol) 130.23
Synonym Butyl ether (8CI), 1,1'-Oxybis[butane], Butyl oxide, Di-n-butyl ether, Dibutyl ether, Dibutyl oxide, NSC 8459, n-Bu2O, n-Butyl ether
IUPAC Name 1-butoxybutane
SMILES CCCCOCCCC
Spezifikation
Quantity 500 mL
InChI Formula InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Formula Weight 130.1358
Chemical Name or Material Di-n-butylether