Learn More
Dibenzyl sulfide, 99%, Thermo Scientific™
Product Code. 11486046
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11486046
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22337.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-74-9
Molecular Formula C14H14S
Molecular Weight (g/mol) 214.33
MDL Number MFCD00004784
InChI Key LUFPJJNWMYZRQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl sulfide, benzyl sulfide, dibenzyl sulphide, benzyl thioether, benzyl monosulfide, dibenzyl monosulfide, dibenzyl thioether, sulfide, dibenzyl, 1,3-diphenyl-2-thiapropane, benzene, 1,1'-thiobis methylene bis
PubChem CID 10867
IUPAC Name benzylsulfanylmethylbenzene
SMILES C(SCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Melting Point 47°C to 50°C
Flash Point >110°C (230°F)
Quantity 25 g
Beilstein 1911157
Merck Index 14,1145
Formula Weight 214.33
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material Dibenzyl sulfide
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.