Learn More
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Product Code. 10786491 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 g
1 kg
5 kg
Packaging:
Plastic keg
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
10786491 500 g Plastic powder jar 500g
10214020 1 kg Plastic powder jar 1kg
10050530 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10786491 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/4480/53
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-79-4
Molecular Formula HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
MDL Number MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC Name disodium hydrogen phosphate
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Color White
pH 8.7 to 9.3
Physical Form Powder/Solid
Quantity 500 g
Formula Weight 141.96g/mol
Packaging Plastic powder jar
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.