Learn More
di-Phosphorus Pentoxide, Supelco™
Especificaciones
Especificaciones
| Melting Point | 420°C (Closed Capillary Tube) |
| CAS | 1314-56-3 |
| Quantity | 1 kg |
| MDL Number | MFCD00148880 |
| Synonym | di-Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride, di-Phosphorus pentoxide |
| Molecular Weight (g/mol) | 141.94 |
| Grade | Research |
| Density | 2.28 g/cm3 at 20 to 25°C |
| Chemical Name or Material | Di-Phosphorus Pentoxide |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?