Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 53°C |
| Color | White |
| Packaging | Vial |
| Quantity | 5 x 1 g |
| Formula Weight | 398.63g/mol |
| Physical Form | Powder |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dilauroyl peroxide
- Danger
- Organic peroxide Type C & D
- H242-Heating may cause a fire.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P220-Keep/Store away from clothing/combustible materials.
- P234-Keep only in original container.
- P403+P235-Store in a well-ventilated place. Keep cool.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?