Learn More
di-Ammonium Hydrogen Citrate, Supelco™
Product Code. 15894030
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 g
2.5 kg
Unit Size:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15894030 500 g 500g
15826960 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15894030 Supplier Supelco Supplier No. 1011540500
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3012-65-5
Spécification
Quantity 500 g
MDL Number MFCD00013068
Synonym di-Ammonium hydrogen citrate, Ammonium citrate dibasic, Diammonium hydrogen citrate, di-Ammonium hydrogen citrate
Molecular Weight (g/mol) 226.18
Grade Research
Density 1.48 g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Di-Ammonium Hydrogen Citrate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.