Learn More
Dezocine, TRC
Artikelnummer. 30362829
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30362829 5 mg 5mg
30357495 1 mg 1mg
30361294 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30362829 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2998005MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53648-55-8
Molecular Formula C16H23NO
Molecular Weight (g/mol) 245.36
Synonym (5R,11S,13S)-13-Amino-5,6,7,8,9,10,11,12-octahydro-5-methyl-5,11-methanobenzocyclodecen-3-ol, [5R-(5α,11α,13S*)]-13-Amino-5,6,7,8,9,10,11,12-octahydro-5-methyl-5,11-methanobenzocyclodecen-3-ol, (-)-Dezocine, Wy 16225
SMILES C[C@]12CCCCC[C@H]([C@@H]1N)CC3=C2C=C(C=C3)O
Spezifikation
Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H23NO/c1-16-8-4-2-3-5-12(15(16)17)9-11-6-7-13(18)10-14(11)16/h6-7,10,12,15,18H,2-5,8-9,17H2,1H3/t12-,15-,16+/m0/s1
Formula Weight 245.178
Chemical Name or Material Dezocine