Learn More
Dexrazoxane, TRC
Product Code. 30359795
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
250 mg
Unit Size:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30359795 250 mg 250mg
30356168 50 mg 50mg
30360981 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30359795 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD299050250MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24584-09-6
Molecular Formula C11 H16 N4 O4
Molecular Weight (g/mol) 268.27
Synonym 2,6-Piperazinedione, 4,4'-[(1S)-1-methyl-1,2-ethanediyl]bis-, 2,6-Piperazinedione, 4,4'-(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis-, (S)-, 2,6-Piperazinedione, 4,4'-propylenedi-, (+)- (8CI), 4,4'-[(1S)-1-Methyl-1,2-ethanediyl]bis[2,6-piperazinedione], (+)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, (S)-(+)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, ADR 529, Dexrazoxane, ICRF 187, NSC 169780, Savene, Totect, Zinecard
IUPAC Name 4-[(2S)-2-(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propyl]piperazine-2,6-dione
SMILES C[C@@H](CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
Spécification
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)/t7-/m0/s1
Formula Weight 268.1172
Chemical Name or Material Dexrazoxane
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.