Learn More
Detomidine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16418146
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
16418146 100 mg 100mg
16414267 50 mg 50mg
16408378 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16418146 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0163A
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress Detomidine hydrochloride, an imidazole derivative, is a potent α2-adrenergic agonist. Detomidine hydrochloride produces dose-dependent analgesic effects.
Detomidine hydrochloride, an imidazole derivative, is a potent α2-adrenergic agonist. Detomidine hydrochloride produces dose-dependent analgesic effects.
Specifica
Chemical Name or Material Detomidine hydrochloride
Physical Form Solid
CAS 90038-01-0
Color White
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C12H15ClN2
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.01 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (89.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C)C(CC2=CN=CN2)=CC=C1.Cl
Molecular Weight (g/mol) 222.71
Formula Weight 222.71
Percent Purity 99.89%
Grade Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.