Learn More
Desmethylchlorpromazine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Descrizione
Desmethylchlorpromazine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Desmethylchlorpromazine Hydrochloride |
| CAS | 3953-65-9 |
| Analyte or Component Names | Desmethylchlorpromazine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C16 H17 Cl N2 S . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 3-(2-Chloro-10 H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethylchlorpromazine Hydrochloride), Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP), Chlorpromazine Imp. D (EP), 3-(2-Chloro-10 H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylchlorpromazine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Chlorpromazine Impurity D as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1 S/C16H17ClN2S.ClH/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19;/h2-3,5-8,11,18 H,4,9-10H2,1H3;1 H |
| SMILES | Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC Name | 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?