Learn More
Desethyl Dabigatran Etexilate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Desethyldabigatran Etexilate |
| CAS | 212321-78-3 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C32 H37 N7 O5 |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | Desethyl Dabigatran Etexilate, BIBR 1087 SE, N-[[2-[[[4-[[[(Hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-β-alanine |
| InChI Formula | InChI=1S/C32H37N7O5/c1-3-4-5-8-19-44-32(43)37-30(33)22-10-13-24(14-11-22)35-21-28-36-25-20-23(12-15-26(25)38(28)2)31(42)39(18-16-29(40)41)27-9-6-7-17-34-27/h6-7,9-15,17,20,35H,3-5,8,16,18-19,21H2,1-2H3,(H,40,41)(H2,33,37,43) |
| SMILES | CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)O)c4ccccn4)cc1 |
| IUPAC Name | 3-[[2-[[4-(N-hexoxycarbonylcarbamimidoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 599.68 |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?