Learn More
Dehydro Tizanidine, TRC
Specifica
Specifica
| CAS | 125292-34-4 |
| Molecular Formula | C9 H6 Cl N5 S |
| Quantity | 1 mg |
| Synonym | 2,1,3-Benzothiadiazol-4-amine, 5-chloro-N-1H-imidazol-2-yl-, 5-Chloro-N-1H-imidazol-2-yl-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine, Dehydro tizanidine, Dehydrotizanidine |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6ClN5S/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9/h1-4H,(H2,11,12,13) |
| SMILES | Clc1ccc2nsnc2c1Nc3ncc[nH]3 |
| IUPAC Name | 5-chloro-N-(1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 251.7 |
| Formula Weight | 251.0032 |
| Chemical Name or Material | dehydro Tizanidine |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?