Beschreibung
- Results are clearly shown using the large, bright backlit LCD display.
- In Checkweighing mode display changes color (yellow/green/red) to alert when within the target weight range.
- This industrial scale features a 304 stainless steel platform and frame, IP67 load cell.
- Indicator features an IP66 washdown protected 304-stainless steel housing with mounting bracket.
- Features software for Parts Counting, Checkweighing and Totalization.
- Includes RS232 with optional USB Device or Ethernet for printing or data connectivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Battery Life | 100 Hours with Rechargeable Battery |
| Battery Type | AC Adapter (Included);Rechargeable Battery (Included) |
| Connection Type | Standard RS232 and optional USB Device or Ethernet |
| Construction | 304-grade stainless steel platform and frame, stainless steel IP66 indicator, IP67 load cell, non-slip adjustable rubber feet |
| Capacity | 15 kg |
| Display Type | 7-segment Multi-color Backlit LCD |
| Dimensions (LxW) Platform | 355 x 305 mm |
| Readability | 2 g |
| Model | D33XW15C1R6 |
| Protection Class | IP66 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?