Learn More
DBZ, Tocris Bioscience™
γ-secretase inhibitor; inhibits Notch pathway
Brand: Tocris Bioscience 4489/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Inhibitor of γ-secretase. Blocks Notch cleavage (IC50< 2 nM) in a cell-based assay; inhibits the Notch pathway. Stimulates the formation of human iPSCs from human keratinocytes.Especificaciones
| DBZ | |
| 209984-56-5 | |
| >98% | |
| 50 mg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?