Learn More
Dapsone Hydroxylamine, TRC
Product Code. 18003040
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18003040 5 mg 5mg
18022830 10 mg 10mg
18033830 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 18003040 Supplier Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD1932605MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32695-27-5
Molecular Formula C12 H12 N2 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 264.3
Synonym Dapsone-hydroxylamine, Aniline, N-hydroxy-4,4'-sulfonyldi- (8CI), 4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-hydroxybenzenamine, 4-(Hydroxyamino)-4'-aminodiphenyl sulfone, 4-Amino-4'-(hydroxyamino)diphenyl sulfone, Dapsone hydroxylamine, N-Hydroxy-4,4'-sulfonyldi(aniline), Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-N-hydroxy-
IUPAC Name N-[4-(4-aminophenyl)sulfonylphenyl]hydroxylamine
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(NO)cc2
Spécification
Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H12N2O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)18(16,17)12-7-3-10(14-15)4-8-12/h1-8,14-15H,13H2
Formula Weight 264.0569
Chemical Name or Material Dapsone Hydroxylamine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.