Learn More
Dantrolene sodium salt
Code produit 15463579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15463579 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15463579 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60887.MC
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Inhibits intracellular calcium release from the sarcoplasmic reticulum | CAS: 14663-23-1 | C14H12N4NaO5 | 339.263 g/mol
Inhibits intracellular calcium release from the sarcoplasmic reticulum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14663-23-1
Molecular Formula C14H12N4NaO5
Molecular Weight (g/mol) 339.263
MDL Number MFCD00079130
InChI Key XHONPQLVCHTEDY-YVCISUPJSA-N
PubChem CID 131674048
IUPAC Name molecular hydrogen;1-[(E)-[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione;sodium
SMILES [HH].C1C(=O)NC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-].[Na]
Spécification
Color Orange to Yellow
Quantity 100 mg
Merck Index 14,2816
Formula Weight 336.23
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Dantrolene sodium salt
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.