Learn More
MedChemExpress Dansyl chloride
Product Code. 16498876
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16498876 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16498876 Supplier MedChemExpress Supplier No. HYD0017
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Dansyl chloride is a reagent that reacts with primary amino groups in both aliphatic and aromatic amines to produce stable blue- or blue-green-fluorescent sulfonamide adducts.
Spécification
Content And Storage 4°C, stored under nitrogen ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Product Type Dye Reagents
Quantity 100 mg
Shipping Condition Room temperature
CAS 605-65-2
Molecular Weight (g/mol) 269.75 g/mol
Synonym DNSCl
Target HBV
Solubility DMSO : 6.67 mg/mL (24.73 mM; Need ultrasonic)
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.