Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 137-08-6 |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Quantity | 500 g |
| Molecular Formula | C18H32CaN2O10 |
| MDL Number | MFCD00002766 |
| Synonym | calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r |
| Solubility Information | Soluble in water (1g/2.8mL; pH of a 5% aqueous solution is 7.2-8.0; CO2 free water: 8.7), glycerol; slightly soluble in ethanol or acetone. |
| InChI Key | FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L |
| SMILES | [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O |
| IUPAC Name | calcium bis(3-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido]propanoate) |
| Visa mer |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?