Learn More
D-Mannose, MedChemExpress
Beskrivelse
D-Mannose is a carbohydrate, which plays an important role in human metabolism, especially in the glycosylation
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | D-Mannose |
| CAS | 3458-28-4 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C6H12O6 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | H2O : ≥ 50 mg/mL (277.53 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (277.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.16 |
| Formula Weight | 180.16 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?