Learn More
Melford D-+-Mannose
Product Code. 30018456
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30018456 500 g 500g
30018453 100 g 100g
30018454 1 kg 1kg
30018455 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 30018456 Supplier Melford Supplier No. M18000500.0
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Molecular Formula: C6H12O6, MW 180.2
Tekniske data
CAS 3458-28-4
Molecular Formula C6H12O6
Quantity 500 g
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.