Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98+%
Codice prodotto. 10266523 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Packaging:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.5kg
500g
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10266523
Marca: Thermo Scientific Chemicals 125341000
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-65-8
Molecular Formula C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.17
MDL Number MFCD00064287
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifica
Melting Point 165.0°C to 170.0°C
Color White
Loss on Drying 0.3% max. (105°C, 4 hrs)
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98% min. (ELSD) (HPLC)
Packaging Plastic bottle
Quantity 100 g
Beilstein 01, IV, 2841
Merck Index 15, 5810
Specific Rotation +23° to +25° (20°C, 589nm) (PHEUR)
Solubility Information Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
IUPAC Name hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Formula Weight 182.17
Percent Purity 98+%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material D-Mannitol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato